(1-Decyl)triphenylphosphoniumbromid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR18367-100G OR18367-1KG
APOSOR18367-100GEA 261 EUR
APOSOR18367-100G APOSOR18367-1KG
(1-Decyl)triphenylphosphoniumbromid
(1-Decyl)triphenylphosphoniumbromid
Formel: C₂₈H₃₆BrP
Molekulargewicht: 483.47 g/mol
Schmelzpunkt: 87…90 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00051854
CAS-Nummer: 32339-43-8
EINECS: 250-996-8