Phthalaldehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1,2-Phthalic dicarboxaldehyde, Phthaldialdehyde, o-Phthalaldehyde, OPA, Phthaldicarboxaldehyde, Benzene-1,2-dicarboxaldehyde
OR18349-250G OR18349-25G OR18349-100G
APOSOR18349-250GEA 183 EUR
APOSOR18349-250G APOSOR18349-25G APOSOR18349-100G
Phthalaldehyd 98%
Phthalaldehyd
Formel: C₈H₆O₂
Siedepunkt: 83 °C/0.8mmHg
Schmelzpunkt: 53…57 °C
Dichte: 1.13 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 132 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00003335
CAS-Nummer: 643-79-8
EINECS: 211-402-2
UN-Nummer: 2923
ADR: 8+6.1,II