5,8-Dichlor-4-chinolinol
Lieferant: Apollo Scientific
OR183470-1G
OR183470-250MG
APOSOR183470-1GEA
522
EUR
APOSOR183470-1G
APOSOR183470-250MG
5,8-Dichlor-4-chinolinol
5,8-Dichlor-4-chinolinol
Formel:
C₉H₅Cl₂NO Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00272374 CAS-Nummer: 53790-82-2 |