5-Brom-2-thiophencarbaldehyd 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Bromo-2-thiophenecarboxaldehyde
OR18347-100G
OR18347-25G
OR18347-1G
APOSOR18347-100GEA
144
EUR
APOSOR18347-100G
APOSOR18347-25G
APOSOR18347-1G
5-Brom-2-thiophencarbaldehyd 97%
5-Brom-2-thiophencarbaldehyd
Formel:
C₅H₃BrOS Molekulargewicht: 191.05 g/mol Siedepunkt: 105…107 °C/11mmHg Schmelzpunkt: 15 °C Dichte: 1.607 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 99 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00005432 CAS-Nummer: 4701-17-1 EINECS: 225-176-8 |