Cyclopropylamin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Aminocyclopropane
OR18344-100G OR18344-250G
APOSOR18344-100GEA 48 EUR
APOSOR18344-100G APOSOR18344-250G
Cyclopropylamin 98%
Cyclopropylamin
Formel: C₃H₇N
Molekulargewicht: 57.1 g/mol
Siedepunkt: 49…50 °C
Schmelzpunkt: –10 °C
Dichte: 0.824 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: –25 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001301
CAS-Nummer: 765-30-0
UN-Nummer: 2733
ADR: 3+8 II