3-(3,4-Dimethoxyphenyl)propionsäure 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3,4-Dimethoxyhydrocinnamic acid, 3-(3,4-Dimethoxyphenyl)propanoic acid
OR18337-100G
OR18337-25G
APOSOR18337-100GEA
69.6
EUR
APOSOR18337-100G
APOSOR18337-25G
3-(3,4-Dimethoxyphenyl)propionsäure 99%
3-(3,4-Dimethoxyphenyl)propionsäure
Formel:
C₁₁H₁₄O₄ Schmelzpunkt: 96…99 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002774 CAS-Nummer: 2107-70-2 EINECS: 218-288-3 |