Bis(4-chlorphenyl)sulfon 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR18307-100G OR18307-500G
APOSOR18307-100GEA 72.5 EUR
APOSOR18307-100G APOSOR18307-500G
Bis(4-chlorphenyl)sulfon 99%
Bis(4-chlorphenyl)sulfon
Formel: C₁₂H₈Cl₂O₂S
Siedepunkt: 249…251 °C/10mmHg
Schmelzpunkt: 143…150 °C
Flammpunkt: 233 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000619
CAS-Nummer: 80-07-9
EINECS: 201-247-9