O-Methylhydroxylamin Hydrochlorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR18305-100G OR18305-25G OR18305-500G
APOSOR18305-100GEA 43.5 EUR
APOSOR18305-100G APOSOR18305-25G APOSOR18305-500G
O-Methylhydroxylamin Hydrochlorid 98%
O-Methylhydroxylamin Hydrochlorid
Formel: CH₆ClNO
Schmelzpunkt: 147…154 °C (Zersetzung)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012951
CAS-Nummer: 593-56-6
EINECS: 209-798-7
UN-Nummer: 3261
ADR: 8,II