4,4'-Bis(diethylamino)benzophenon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR18283-100G
OR18283-25G
OR18283-500G
APOSOR18283-100GEA
39.3
EUR
APOSOR18283-100G
APOSOR18283-25G
APOSOR18283-500G
4,4'-Bis(diethylamino)benzophenon 98%
4,4'-Bis(diethylamino)benzophenon
Formel:
C₂₁H₂₈N₂O Schmelzpunkt: 89…95 °C Flammpunkt: 151 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00009044 CAS-Nummer: 90-93-7 EINECS: 202-025-4 UN-Nummer: 3077 ADR: 9+EHS,III |