Methyl-2-brom-4-nitrobenzoat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 2-bromo-4-nitrobenzoate, 2-Bromobenzoic acid methyl ester
OR18260-1G OR18260-25G OR18260-5G
APOSOR18260-1GEA 21.9 EUR
APOSOR18260-1G APOSOR18260-25G APOSOR18260-5G
Methyl-2-brom-4-nitrobenzoat 97%
Methyl-2-brom-4-nitrobenzoat
Formel: C₈H₆BrNO₄
Schmelzpunkt: 84 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07779271
CAS-Nummer: 100959-22-6