5-Bromo-2-chloro-6-cyclopropylnicotinonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR18050-1G
OR18050-500MG
APOSOR18050-1GEA
920
EUR
APOSOR18050-1G
APOSOR18050-500MG
5-Bromo-2-chloro-6-cyclopropylnicotinonitrile
5-Bromo-2-chloro-6-cyclopropylnicotinonitrile
Formel:
C₉H₆BrClN₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD14584776 CAS-Nummer: 1221792-18-2 UN-Nummer: 3439 ADR: 6.1,III |