5-Chloro-2-ethoxy-nicotinic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Chloro-2-ethoxynicotinic acid
OR18046-1G
OR18046-250MG
OR18046-5G
APOSOR18046-1GEA
31.9
EUR
APOSOR18046-1G
APOSOR18046-250MG
APOSOR18046-5G
5-Chloro-2-ethoxy-nicotinic acid
5-Chloro-2-ethoxy-nicotinic acid
Formel:
C₈H₈ClNO₃ Schmelzpunkt: 115.5…117.5 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07403147 CAS-Nummer: 68359-07-9 |