2-Brom-3-nitrotoluol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR18002-100G
OR18002-25G
OR18002-5G
APOSOR18002-100GEA
157
EUR
APOSOR18002-100G
APOSOR18002-25G
APOSOR18002-5G
2-Brom-3-nitrotoluol 95%
2-Brom-3-nitrotoluol
Formel:
C₇H₆BrNO₂ Siedepunkt: 135…136 °C/8mmHg Schmelzpunkt: 38…41 °C Dichte: 0.803 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 113 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00134555 CAS-Nummer: 41085-43-2 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...