Bis(cyclopentadienyl)titandichlorid
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR17913-10G OR17913-250G OR17913-50G
APOSOR17913-10GEA 21.9 EUR
APOSOR17913-10G APOSOR17913-250G APOSOR17913-50G
Bis(cyclopentadienyl)titandichlorid
Bis(cyclopentadienyl)titandichlorid
Formel: C₁₀H₁₀Cl₂Ti
Schmelzpunkt: 260…280 °C (Zersetzung)
Dichte: 1,6 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003723
CAS-Nummer: 1271-19-8
EINECS: 215-035-9
UN-Nummer: 3261
ADR: 8,II