Bis(tri-tert-butylphosphin)palladium(0)

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: Bis(tri-tert-butylphosphine)palladium, Bis(tri-t-butylphosphine)palladium(0)

OR17884-5G OR17884-1G OR17884-250MG
APOSOR17884-5GEA 255 EUR
APOSOR17884-5G APOSOR17884-1G APOSOR17884-250MG
Bis(tri-tert-butylphosphin)palladium(0)
Bis(tri-tert-butylphosphin)palladium(0)
Formel: C₂₄H₅₄P₂Pd
Schmelzpunkt: 258…272 °C
Lagerungstemperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD03094580
CAS-Nummer: 53199-31-8

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR