4-Chlor-o-toluidin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Amino-5-chlorotoluene, 4-Chloro-2-methylaniline, 4-Chloro-o-toluidine, Fast Red TR Base
OR17861-100G
OR17861-250G
OR17861-25G
APOSOR17861-100GEA
52.2
EUR
APOSOR17861-100G
APOSOR17861-250G
APOSOR17861-25G
4-Chlor-o-toluidin
4-Chlor-o-toluidin
Formel:
C₇H₈ClN Siedepunkt: 241 °C Schmelzpunkt: 24…30 °C Dichte: 1.19 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 124 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007842 CAS-Nummer: 95-69-2 EINECS: 202-441-6 UN-Nummer: 2239 ADR: 6.1,III |