2,4-Dichlor-5-methylpyrimidin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR17853-100G
OR17853-25G
OR17853-5G
APOSOR17853-100GEA
60.9
EUR
APOSOR17853-100G
APOSOR17853-25G
APOSOR17853-5G
2,4-Dichlor-5-methylpyrimidin 98%
Formel:
C₅H₄Cl₂N₂ Siedepunkt: 108…109 °C/11mmHg Schmelzpunkt: 26…28 °C Dichte: 1,39 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 113 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00023197 CAS-Nummer: 1780-31-0 EINECS: 217-227-8 UN-Nummer: 3261 ADR: 8,II |