3-Brom-5-methoxybenzoesäure 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR17818-1G OR17818-25G OR17818-5G
APOSOR17818-1GEA 21.9 EUR
APOSOR17818-1G APOSOR17818-25G APOSOR17818-5G
3-Brom-5-methoxybenzoesäure 99%
3-Bromo-5-methoxybenzoic acid
Formel: C₈H₇BrO₃
Schmelzpunkt: 192…193 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00266858
CAS-Nummer: 157893-14-6