N-(4-Aminophenyl)-N-methyl-4,6-dimethyl-2-pyrimidinamine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
N-(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)-N-methylbenzene-1,4-diamine
OR1775-1G
OR1775-250MG
APOSOR1775-1GEA
174
EUR
APOSOR1775-1G
APOSOR1775-250MG
N-(4-Aminophenyl)-N-methyl-4,6-dimethyl-2-pyrimidinamine 95+%
N-(4-Aminophenyl)-N-methyl-4,6-dimethyl-2-pyrimidinamine
Formel:
C₁₃H₁₆N₄ Schmelzpunkt: 134…136 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00202978 CAS-Nummer: 220844-79-1 |