2,5-Dichlorpyrimidin 97+%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR17514-25G OR17514-5G
APOSOR17514-25GEA 49.3 EUR
APOSOR17514-25G APOSOR17514-5G
2,5-Dichlorpyrimidin 97+%
2,5-Dichloropyrimidine
Formel: C₄H₂Cl₂N₂
Schmelzpunkt: 48…55 °C
Flammpunkt: 107 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00673131
CAS-Nummer: 22536-67-0
UN-Nummer: 3077
ADR: 9+EHS,III