3-Bromo-5-nitropyridin-4-amine 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 4-Amino-3-bromo-5-nitropyridine

OR17112-1G OR17112-25G OR17112-5G
APOSOR17112-1GEA 21.9 EUR
APOSOR17112-1G APOSOR17112-25G APOSOR17112-5G
3-Bromo-5-nitropyridin-4-amine 97%
3-Bromo-5-nitropyridin-4-amine
Formel: C5H4BrN3O2
Schmelzpunkt: 179…181 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01646057
CAS-Nummer: 89284-05-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR