4-Bromo-2-(bromomethyl)-1-iodobenzene 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 5-Bromo-2-iodobenzyl bromide
OR17110-1G OR17110-250MG
APOSOR17110-1GEA 91.5 EUR
APOSOR17110-1G APOSOR17110-250MG
4-Bromo-2-(bromomethyl)-1-iodobenzene 95+%
4-Bromo-2-(bromomethyl)-1-iodobenzene
Formel: C₇H₅Br₂I
Siedepunkt: 335 °C/760mmHg
Schmelzpunkt: 83…85 °C
Flammpunkt: 156 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12025360
CAS-Nummer: 495414-06-7
UN-Nummer: 1759
ADR: 8,III