4-Amino-3-hydroxybenzenesulphonic acid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR17109-1G
OR17109-500MG
APOSOR17109-1GEA
671
EUR
APOSOR17109-1G
APOSOR17109-500MG
4-Amino-3-hydroxybenzenesulphonic acid 95+%
4-Amino-3-hydroxybenzenesulphonic acid
Formel:
C₆H₇NO₄S Molekulargewicht: 189.19 g/mol Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD14560533 CAS-Nummer: 2592-14-5 |