1-Iodnaphthalin 97+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR17044-100G OR17044-25G OR17044-5G
APOSOR17044-100GEA 165 EUR
APOSOR17044-100G APOSOR17044-25G APOSOR17044-5G
1-Iodnaphthalin 97+%
1-Iodnaphthalin
Formel: C₁₀H₇I
Siedepunkt: 302…305 °C
Schmelzpunkt: 44443 °C
Dichte: 1,74 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003876
CAS-Nummer: 90-14-2