3-Amino-4-nitrobenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR17019-1G OR17019-5G
APOSOR17019-1GEA 36.4 EUR
APOSOR17019-1G APOSOR17019-5G
3-Amino-4-nitrobenzoic acid
3-Amino-4-nitrobenzoic acid
Formel: C₇H₆N₂O₄
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01806270
CAS-Nummer: 6968-22-5