α-Brom-o-tolylsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-(Bromomethyl)benzoic acid
OR16987-1G OR16987-25G OR16987-5G
APOSOR16987-1GEA 58 EUR
APOSOR16987-1G APOSOR16987-25G APOSOR16987-5G
α-Brom-o-tolylsäure 97%
α-Brom-o-tolylsäure
Formel: C₈H₇BrO₂
Molekulargewicht: 215.05 g/mol
Schmelzpunkt: 145…150 °C (Zers.)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00090420
CAS-Nummer: 7115-89-1
UN-Nummer: 3261
ADR: 8 II