Tetrabutylammoniumacetat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Tetra-n-butylammonium acetate
OR16951-100G
OR16951-500G
OR16951-1KG
APOSOR16951-100GEA
29
EUR
APOSOR16951-100G
APOSOR16951-500G
APOSOR16951-1KG
Tetrabutylammoniumacetat 98%
Tetrabutylammoniumacetat
Formel:
C₁₈H₃₉NO₂ Schmelzpunkt: 95…98 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00043208 CAS-Nummer: 10534-59-5 EINECS: 234-101-8 |