5-Brom-o-kresol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Bromo-3-hydroxy-4-methylbenzene, 5-Bromo-2-methylphenol
OR16945-25G OR16945-5G OR16945-100G
APOSOR16945-25GEA 37.7 EUR
APOSOR16945-25G APOSOR16945-5G APOSOR16945-100G
5-Brom-o-kresol
5-Brom-o-kresol
Formel: C₇H₇BrO
Molekulargewicht: 187.04 g/mol
Schmelzpunkt: 75…80 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08061906
CAS-Nummer: 36138-76-8