2-Phenoxyisonicotinic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR16904-1G
OR16904-250MG
OR16904-100MG
OR16904-2.5G
OR16904-5G
APOSOR16904-1GEA
221
EUR
APOSOR16904-1G
APOSOR16904-250MG
APOSOR16904-100MG
APOSOR16904-2.5G
APOSOR16904-5G
2-Phenoxyisonicotinic acid 97%
2-Phenoxyisonicotinic acid
Formel:
C₁₂H₉NO₃ Schmelzpunkt: 240…242 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09414712 CAS-Nummer: 51362-08-4 |