Methyl-4-chloro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 4-Chloro-5-azaindole-2-carboxylate
OR16875-1G
OR16875-250MG
APOSOR16875-1GEA
133
EUR
APOSOR16875-1G
APOSOR16875-250MG
Methyl-4-chloro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine-2-carboxylate
Methyl-4-chloro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine-2-carboxylate
Formel:
C₉H₇ClN₂O₂ Schmelzpunkt: 224…225 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09870065 CAS-Nummer: 688357-19-9 |