(5-Chlor-2-pyridinyl)methanol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR16865-1G OR16865-250MG OR16865-5G
APOSOR16865-1GEA 29 EUR
APOSOR16865-1G APOSOR16865-250MG APOSOR16865-5G
(5-Chlor-2-pyridinyl)methanol
(5-Chlor-2-pyridinyl)methanol
Formel: C₆H₆ClNO
Schmelzpunkt: 45…47 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD10000856
CAS-Nummer: 209526-98-7