1-Oxa-6-azaspiro[3.5]nonane oxalate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR16709-1G OR16709-250MG
APOSOR16709-1GEA 336 EUR
APOSOR16709-1G APOSOR16709-250MG
1-Oxa-6-azaspiro[3.5]nonane oxalate
1-Oxa-6-azaspiro[3.5]nonane oxalate
Formel: C₁₆H₂₈N₂O₆
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD27923648
CAS-Nummer: 1523606-44-1