4-Oxohexahydrocyclopenta[c]pyrrole-2-carboxylic acid tert-butyl ester 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR16703-1G OR16703-250MG
APOSOR16703-1GEA 285 EUR
APOSOR16703-1G APOSOR16703-250MG
4-Oxohexahydrocyclopenta[c]pyrrole-2-carboxylic acid tert-butyl ester 98%
4-Oxohexahydrocyclopenta[c]pyrrole-2-carboxylic acid tert-butyl ester
Formel: C₁₂H₁₉NO₃
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06658358
CAS-Nummer: 879686-42-7