NVP-AUY922
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
5-[2,4-Dihydroxy-5-isopropylphenyl]-N-ethyl-4-{4-[(morpholin-4-yl)methyl]phenyl}isoxazole-3-carboxam, Luminespib, 5-(2,4-Dihydroxy-5-isopropylphenyl)-N-ethyl-4-(4-(morpholinomethyl)phenyl)isoxazole-3-carboxamide
OR16660-100MG
OR16660-25MG
APOSOR16660-100MGEA
793
EUR
APOSOR16660-100MG
APOSOR16660-25MG
NVP-AUY922
NVP-AUY922
Formel:
C₂₆H₃₁N₃O₅ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD14635361 CAS-Nummer: 747412-49-3 |