2-Piperidinonicotinic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR16443-1G OR16443-250MG OR16443-500MG
APOSOR16443-1GEA 91.5 EUR
APOSOR16443-1G APOSOR16443-250MG APOSOR16443-500MG
2-Piperidinonicotinic acid
2-Piperidinonicotinic acid
Formel: C₁₁H₁₄N₂O₂
Schmelzpunkt: 102…104 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02181988
CAS-Nummer: 78253-61-9