Acetylaceton
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR16430-2.5L OR16430-500ML
APOSOR16430-2.5LEA 0 EUR
APOSOR16430-2.5L APOSOR16430-500ML
Acetylaceton
Acetylaceton
Formel: CH₃COCH₂COCH₃
Siedepunkt: 140…141 °C
Schmelzpunkt: –23 °C
Dichte: 0.975 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 38 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008787
CAS-Nummer: 123-54-6
EINECS: 204-634-0
UN-Nummer: 2310
ADR: 3+6.1,III