1,2-Dichlor-2-methylpropan 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR16427-25G OR16427-5G
APOSOR16427-25GEA 630 EUR
APOSOR16427-25G APOSOR16427-5G
1,2-Dichlor-2-methylpropan 97%
1,2-Dichloro-2-methylpropane
Formel: C₄H₈Cl₂
Siedepunkt: 105…106 °C
Dichte: 1,095 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 16 °C
Lagerungstemperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00000817
CAS-Nummer: 594-37-6
EINECS: 209-837-8
UN-Nummer: 1992
ADR: 3+6.1,II