Boc-trans-4-amino-L-proline methyl ester hydrochloride salt
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR16416-1G OR16416-250MG OR16416-5G
APOSOR16416-1GEA 79.9 EUR
APOSOR16416-1G APOSOR16416-250MG APOSOR16416-5G
Boc-trans-4-amino-L-proline methyl ester hydrochloride salt
Boc-trans-4-amino-L-proline methyl ester hydrochloride salt
Formel: C₁₁H₂₁ClN₂O₄
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03787929
CAS-Nummer: 334999-32-5