Ethyl-3-(dimethylamino)acrylat 
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR16403-100G OR16403-25G
APOSOR16403-100GEA 58 EUR
APOSOR16403-100G APOSOR16403-25G
Ethyl-3-(dimethylamino)acrylat 
Ethyl-3-(dimethylamino)acrylate
Formel: C₇H₁₃NO₂
Siedepunkt: 118…121 °C/10mmHg
Schmelzpunkt: 17…18 °C
Dichte: 1 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >100 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00144269
CAS-Nummer: 924-99-2