3-Chlor-5-methoxybenzoesäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR16145-1G
OR16145-25G
OR16145-5G
APOSOR16145-1GEA
21.9
EUR
APOSOR16145-1G
APOSOR16145-25G
APOSOR16145-5G
3-Chlor-5-methoxybenzoesäure
3-Chlor-5-methoxybenzoesäure
Formel:
C₈H₇ClO₃ Schmelzpunkt: 172…176 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD01317994 CAS-Nummer: 82477-67-6 UN-Nummer: 2811 ADR: 6.1,III |