1-Boc-2-methylpiperazin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Methylpiperazine, N1-BOC protected, tert-Butyl 2-methylpiperazine-1-carboxylate
OR16016-250MG
OR16016-25G
OR16016-5G
APOSOR16016-250MGEA
21.9
EUR
APOSOR16016-250MG
APOSOR16016-25G
APOSOR16016-5G
1-Boc-2-methylpiperazin 95%
1-Boc-2-methylpiperazin
Formel:
C₁₀H₂₀N₂O₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02179168 CAS-Nummer: 120737-78-2 |