1,10-Phenanthrolin-5,6-dion 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR16008-1G
OR16008-25G
OR16008-5G
APOSOR16008-1GEA
58
EUR
APOSOR16008-1G
APOSOR16008-25G
APOSOR16008-5G
1,10-Phenanthrolin-5,6-dion 98%
1,10-Phenanthroline-5,6-dione
Formel:
C₁₂H₆N₂O₂ Schmelzpunkt: 260 °C (Zers.) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00014473 CAS-Nummer: 27318-90-7 |