5,6-Dichlor-1H-indol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5,6-Dichloroindole
OR15747-100G OR15747-25G OR15747-5G
APOSOR15747-100GEA 957 EUR
APOSOR15747-100G APOSOR15747-25G APOSOR15747-5G
5,6-Dichlor-1H-indol
5,6-Dichloro-1H-indole
Formel: C₈H₅Cl₂N
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD01075036
CAS-Nummer: 121859-57-2