Eisen(III)acetylacetonat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR15745-100G OR15745-500G
APOSOR15745-100GEA 65.4 EUR
APOSOR15745-100G APOSOR15745-500G
Eisen(III)acetylacetonat
Eisen(III)acetylacetonat
Formel: C₁₅H₂₁FeO₆
Schmelzpunkt: 180…182 °C
Dichte: 5,24 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000020
CAS-Nummer: 14024-18-1
EINECS: 237-853-5