2-Chlor-5-iodpyridin 98+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR15739-100G
OR15739-25G
APOSOR15739-100GEA
161
EUR
APOSOR15739-100G
APOSOR15739-25G
2-Chlor-5-iodpyridin 98+%
2-Chlor-5-iodpyridin
Formel:
C₅H₃ClIN Molekulargewicht: 239.44 g/mol Schmelzpunkt: 95…99 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01863635 CAS-Nummer: 69045-79-0 |