(S)-(+)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidin 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
tert-butyl (3S)-3-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate, (S)-tert-Butyl 3-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate
OR15680-100G
OR15680-10G
OR15680-25G
APOSOR15680-100GEA
85.7
EUR
APOSOR15680-100G
APOSOR15680-10G
APOSOR15680-25G
(S)-(+)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidin 99%
(S)-(+)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidin
Chiral intermediate for pharmaceuticals and agrochemicals.
Formel:
C₉H₁₇NO₃ Schmelzpunkt: 62…65 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01317839 CAS-Nummer: 101469-92-5 |