3-(Boc-amino)pyrrolidine 95%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR15678-5G OR15678-1G OR15678-25G
APOSOR15678-5GEA 72.5 EUR
APOSOR15678-5G APOSOR15678-1G APOSOR15678-25G
3-(Boc-amino)pyrrolidine 95%
3-Boc-aminopyrrolidine
Formel: C₉H₁₈N₂O₂
Schmelzpunkt: 63…68 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00059040
CAS-Nummer: 99724-19-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR