(R)-3-Amino-1-benzylpiperidine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR15666-1G
OR15666-5G
OR15666-10G
APOSOR15666-1GEA
50.9
EUR
APOSOR15666-1G
APOSOR15666-5G
APOSOR15666-10G
(R)-3-Amino-1-benzylpiperidine 97%
(R)-3-Amino-1-benzylpiperidine
Formel:
C₁₂H₁₈N₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03093374 CAS-Nummer: 168466-84-0 |