1-Cyclopropylpiperazine dihydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR15662-1G
OR15662-250MG
APOSOR15662-1GEA
45.1
EUR
APOSOR15662-1G
APOSOR15662-250MG
1-Cyclopropylpiperazine dihydrochloride
1-Cyclopropylpiperazine dihydrochloride
Formel:
C₇H₁₄N₂·2HCl Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00040810 CAS-Nummer: 139256-79-4 UN-Nummer: 1759 ADR: 8,III |