1-Brom-2,4-dichlorbenzol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,4-Dichlorobromobenzene
OR1562-100G
OR1562-25G
OR1562-5G
APOSOR1562-100GEA
55.1
EUR
APOSOR1562-100G
APOSOR1562-25G
APOSOR1562-5G
1-Brom-2,4-dichlorbenzol
1-Brom-2,4-dichlorbenzol
Formel:
C₆H₃BrCl₂ Siedepunkt: 235 °C Schmelzpunkt: 26…30 °C Dichte: 1.89 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 98 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00018333 CAS-Nummer: 1193-72-2 EINECS: 214-778-6 |